U heeft gezocht op: Verzenddoosjes voor objectglaasjes
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Kartonnen wegwerphouders geschikt voor het transport van één of twee standaard objectglaasjes.
Catalogus nummer: (631-1515)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: These boxes are designed for shipping, storing, or staining slides.
UOM: 1 * 25 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Voor een veilige bescherming van 2 standaard draagglaasjes, bruikbaar voor verzending.
Leverancier: Simport Scientific
Omschrijving: Schuif mailers gevormd om op elkaar te stapelen en beveiligd door een vergrendelingsmechanisme.
Catalogus nummer: (630-2769)
Leverancier: MARIENFELD
Omschrijving: Clear polypropylene container with polyethylene cap for use in pathology (20 ml).
UOM: 1 * 1.000 ST
Catalogus nummer: (GOSSPLP-01)
Leverancier: Corning
Omschrijving: Dit verzendmapje voor objectglaasjes is geschikt voor toepassingen zoals klinische, milieu, industrie en microbiologie.
UOM: 1 * 700 ST
Catalogus nummer: (631-9782)
Leverancier: HEATHROW
Omschrijving: Deze dia-mailer is met name handig voor het transporteren en bewaren van microscopie-dia's.
UOM: 1 * 25 ST
Catalogus nummer: (SIMPM950-4MA)
Leverancier: Simport Scientific
Omschrijving: Transparent container made of high density polyethylene for mailing or storing slides between the doctor's office and the lab.
UOM: 1 * 500 ST
Catalogus nummer: (BELAH442000000)
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: Polyethylene slide mailer with screw cap.
UOM: 1 * 6 ST
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: Deze verzenddoosjes zijn geschikt voor veilige verzending van cytologische en geologische objectglaasjes.
Catalogus nummer: (631-9150)
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: Ideaal voor opslag en transport van 5 tot 10 objectglaasjes, afhankelijk van hun dikte, of van een monster van 12 ml.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: MARIENFELD
Omschrijving: Slide mailers made of polyethylene for archiving and staining of microscope slides.
Leverancier: DELTALAB
Omschrijving: Designed for slide transport and protection.
Catalogus nummer: (212-0530)
Leverancier: BOETTGER, PAUL
Omschrijving: High-density polyethylene container for microscopy slides.
UOM: 1 * 500 ST
Catalogus nummer: (LPIT290400)
Leverancier: LP ITALIANA SPA
Omschrijving: Slide mailer, ideal for storing, shipping and staining.
UOM: 1 * 50 ST
Leverancier: LP ITALIANA SPA
Omschrijving: These three mailers are designed for histology and microscopy applications.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom