Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (43)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "ojectglaasjesdozen"
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/00/18989800.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze zware dozen bieden plaats aan standaardobjectglaasjes voor opslag of transport.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   De dozen zijn vervaardigd van duurzaam polypropyleen en kunnen 25 of 100 standaardobjectglaasjes bevatten.
Catalogus nummer: (631-1527)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Duurzame en stapelbare doos voor het veilig opslaan en transporteren van objectglaasjes.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (631-9113)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze zware dozen voor objectglaasjes uit twee delen bieden plaats voor 100 objectglaasjes.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (631-1066)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Dit kast met deksel het kan worden gebruikt in cytologie- en histologietoepassingen.
UOM:  1 * 10 ST
Catalogus nummer: (631-1079)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze doos voor vijf objectglaasjes voorkomt dat ze breken of plakken. De doos kan worden gebruikt voor toepassingen in de cytologie, zoals conventione...
UOM:  1 * 500 ST
Catalogus nummer: (631-1143)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze doos voor objectglaasjes biedt plaats aan maximaal 25 objectglaasjes.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (HEATHS15979A)
Leverancier:  HEATHROW
Omschrijving:   Slide box for non standard slides (76×51 mm).
UOM:  1 * 36 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 35
  1  2  3  4  5  Volgende