Vrieskisten en staande vriezers -86 °C, HERAfreeze® HFC/HFU-serie
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
HERAHFC1790TDEA 10503 EUR
HERAHFC1790TD HERAHFU400BV HERAHFU320BV HERAHFC1390TV HERAHFU240BV HERAHFU600BV HERAHFC1790TV
Vrieskisten en staande vriezers -86 °C, HERAfreeze® HFC/HFU-serie
Vriezers uit de Peek Line-serie (HFU-T staande vriezers) met isolatie voor vacuümpanelen bieden een grotere opslagcapaciteit met hetzelfde oppervlak en uitstekende energieprestaties; de Performance-serie (HFU-B staande modellen en HFC-vrieskisten) met versterkte standaardisolatie. Deze twee prestatieniveaus voldoen aan al uw eisen voor kortdurende en langdurige opslag van monsters.
Performance, HFU-B staande modellen en HFC-kistmodellen:
LED-display
Uitgezette polyurethaanschuimisolatie, 127 mm dikte
Breed gamma aan opties en toebehoren beschikbaar (rekken, boxen, cryovials).