Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "Vuloplossingen voor elektrodes"
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/77/18945177.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Kalomelvrije oplossing voor het hervullen van pH-elektroden, met kaliumnitraat
UOM:  1 * 114 ml
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Elektrolietoplossing voor bijvullen, 3,5 mol/l KCl, VWR®
UOM:  1 * 100 ml
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   3M KCl-oplossing kan ook worden gebruikt als een bewaaroplossing voor elektroden.
Leverancier:  Hach
Omschrijving:   Chloride standard solution, 12,500 mg/l as Cl- (NIST), 10 ml Voluette® ampules
Catalogus nummer: (HACH5194100)
Leverancier:  Hach
Omschrijving:   pH electrode filling solution, 4M KCl saturated with silver chloride (AgCl ), 65 ml
UOM:  1 * 65 ml
Leverancier:  Hach
Omschrijving:   Reagents in Powder Pillow form - typically as powder which does not appreciably affect the dilution of the sample.
Catalogus nummer: (HACH2841700)
Leverancier:  Hach
Omschrijving:   Internal filling solution for IntelliCAL™ PHC301 pH probes and MTC301 ORP probes, 3,0M KCl, saturated with silver chloride (AgCl), 28 ml bottle
UOM:  1 * 28 ml
Catalogus nummer: (HACH2965126)
Leverancier:  Hach
Omschrijving:   Internal filling solution for use with ISENA381 IntelliCAL™ Ultra sodium ion selective electrodes.
UOM:  1 * 59 ml
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 25
  1  2  3  4  Volgende