U heeft gezocht op: Redox- en ORP-standaarden
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: 465 mV (25°C), ±5 mV
Leverancier: Merck
Omschrijving: Iron(II) ethylenediammonium sulfate CertiPUR®, secondary reference material for redox titration, Glass bottle + RFID tag
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Avantor offers a wide range of REDOX (ORP) standards, which are produced from high quality reagents.These reference materials can be used as control s...
Catalogus nummer: (HAMI238322)
Leverancier: HAMILTON BONADUZ
Omschrijving: 475±5 mV ORP buffer
UOM: 1 * 250 mL
Catalogus nummer: (HACHLZW9400.99)
Leverancier: Hach
Omschrijving: SensION+, standard redox solution, 220 mV
UOM: 1 * 250 mL
Catalogus nummer: (HACH2316949)
Leverancier: Hach
Omschrijving: ZoBell's standard solution
UOM: 1 * 500 mL
Catalogus nummer: (HACH25M2A1001-115)
Leverancier: Hach
Omschrijving: ORP (Oxidation Reduction Potential) reference solution used for ORP sensor calibration.
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Catalogus nummer: (662-8251)
Leverancier: WTW
Omschrijving: ORP test solution
UOM: 1 * 250 mL
MSDS
Leverancier: Cole-Parmer
Omschrijving: 300 mV standard
Leverancier: SI Analytics
Omschrijving: ORP electrode solutions are used as cleaning solutions for combination electrodes and reference electrodes.
Leverancier: Thermo Orion
Omschrijving: Measure ORP simply and accurately with Thermo Scientificâ„¢ Orionâ„¢ ORP standards for Redox/ORP electrodes
Catalogus nummer: (REGERS600)
Leverancier: REAGECON
Omschrijving: The potentials quoted are of platinum electrode with reference to Ag/AgCl (3 M KCl).
UOM: 1 * 500 mL
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom