CO₂-incubator, Midi 40
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
390-0456EA 5850 EUR
390-0456
CO₂-incubator, Midi 40
Incubatoren CO₂-incubatoren
De Midi 40 CO₂-incubator is in het bijzonder ontwikkeld voor personen die een compacte kweekwerkruimte nodig hebben voor kleine hoeveelheden werk, voor persoonlijk gebruik of personen die over een beperkte werkruimte beschikken. Het apparaat biedt dezelfde prestaties en mogelijkheden als incubatoren van volledige grootte en is een goede oplossing om gezamenlijk gebruik van omgevingen te vermijden waarin sprake is van verontreinigingsrisico's door onnodige monstermanipulatie en frequente opening van deuren.
  • Voordelige incubatieruimtie die kruisbesmetting voorkomt
  • Verwijderbaar waterreservoir biedt tot 95% RV met korte hersteltijden die een optimale celgroei bevorderen
  • Gelijkmatige warmteverdeling naar alle kanten van de kamer voor een zeer efficiënte warmteregeling
  • Standaard RS485-signaaluitgang
Het ontwerp bestaat uit een verwarmde glazen binnendeur die condensvorming voorkomt, een niet-poreuze siliconenafdichting behoudt de integriteit van de kamer. De apparaten beschikken over een naadloze roestvrijstalen kamer voor een eenvoudige reiniging. De apparaten kunnen worden gestapeld door de versterkte kast. De geavanceerde IntrLogic™ II-microprocessor heeft een helder digitaal beeldscherm en intuïtieve touchpad voor een vereenvoudigde ingave van de temperatuur, CO₂- en alarmgegevens, met beveiligde schakelaar met sleutel voor het instelpunt om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers veranderingen aanbrengen aan de bedrijfsparameters. Het apparaat beschikt over zichtbare en hoorbare alarmfuncties, precieze en betrouwbare CO₂-controle met accurate warmtegeleidingssensor.
Leveringsinformatie: Geleverd met vier geperforeerde roestvrijstalen legplanken.