Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
General sequencing accessories
Leverancier: C.B.S. Scientific
Order
Expand All / Collapse All
Bar clamps
Omschrijving VPE VWR catalogus nummer Hoeveelheid
Balkklem voor sequencer van 20 cm breed 1 CBSCGPC-1000
Balkklem voor sequencer van 33 cm breed 1 CBSCGPC-2000
Gel Slider (sliding gel caster)
Omschrijving VPE VWR catalogus nummer Hoeveelheid
Gel Slider™, giet glasplaten van 20 - 38 cm (b) x 22- 62 cm (l) 1 CBSCGSL-2001
Lekbak voor glasplaten van 20 cm breed 1 CBSCDT-20
Lekbak voor glasplaten van 33 cm breed 1 CBSCDT-33
Gel sealing tape
Omschrijving VPE VWR catalogus nummer Hoeveelheid
Gel-afdichtingstape, 25 mm x 200 m 1 Roll 730-1632
Gel-afdichtingstape, 38 mm x 200 m 1 730-1633
Glass plate rack
Omschrijving VPE VWR catalogus nummer Hoeveelheid
Glasplaatrek, zwart, 12 plaatsen 1 CBSCGRH-100B
Mini-Glass plate rack, black, 20-place 1 CBSCGR-200-20B
White clamps
Omschrijving VPE VWR catalogus nummer Hoeveelheid
Grote witte klem voor het bij elkaar houden van dikkere sandwiches (klemt glasplaten aan bovenste reservoir, houdt aluminium op zijn plaats) 6 730-0983
Grote witte klem voor het bij elkaar houden van dunnere sandwiches (voor het gieten van gels en het bij elkaar houden van glasplaten, zonder aluminium) 6 730-0984
Gel thermometer strips
Omschrijving VPE VWR catalogus nummer Hoeveelheid
Gelthermometerstrip, zelfklevend 1 CBSCEGT-100
Gelthermometerstrip, zelfklevend 10 CBSCEGT-100-10
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
WRITE A REVIEW
Need help?
  • Whatever you have to say, positive or negative, is important to us.
  • Providing feedback takes only seconds.
  • Your feedback will be made available to the public on the web.
VWR.com will publish your name as vwr.com user.
You can use this name, or edit and save a nickname.
We recommend authors use their first and last initial.
Please confirm the industry you work in
Example: Pharmaceutical
Please confirm your role
Example: Clinical Trial Assistant
Please confirm your location
Example: New York, NY
REVIEWS (0)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Sort all by:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter 'X' if unknown for VWR Chemicals. Enter a space if unknown for Merck Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Of
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Catalogus nummer Availability Unit Uw prijs Price Per Hoeveelheid
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN