U heeft gezocht op: Agarose en acrylamide
38  results were found
SearchResultCount:"38"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Agarose RAâ„¢ is een agarose voor algemene toepassingen die een goede resolutie biedt en kosteneffectief is voor gebruikers met een hoog volume. Het is ...
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Agarose I™ is een standaard smeltende/gelerende agarose, geschikt voor routinematige analytische/preparatieve nucleïnezuurtoepassingen (250 bp tot 22 ...
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Een uitgebreide lijn acrylamide- en bis-acrylamide-voorgewogen poedermengsels, voorgemengde stockoplossingen en gebruiksklare oplossingen voor op maat...
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Standaardagarose van hoge kwaliteit voor routinematige analyse met een breed scheidingsbereik (0,05 tot 50 kbp). Ideaal voor blottingtoepassingen vanw...
Catalogus nummer: (E347-500ML)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Electrophoresis Gels, Acryl/Bis™, Acrylamide-​Bis oplossing (37,5:1) 30% waterige oplossing
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Catalogus nummer: (M157-500ML)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Een 40% (w/v) oplossing van ultrazuiver acrylamide (38,96%) en bis-acrylamide (1,04%) in een uiteindelijke verhouding van 37,5:1.
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Catalogus nummer: (E344-500ML)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Electrophoresis Gels, Acryl/Bisâ„¢, Acrylamide-Bis (29:1), 30% waterige oplossing
UOM: 1 * 500 mL
Leverancier: Biotium
Omschrijving: Hoogwaardige agarose voor nucleïnezuurelektroforese (analytisch of preparatief) en blotting. Gevalideerd voor gebruik met GelRed®-, GelGreen®- en DNAz...
Leverancier: LONZA
Omschrijving: SeaKem® HGT-agarose is een agarose met een hoge geleringstemperatuur (42 °C) die een hoge gelsterkte en helderheid vertoont. Het wordt voornamelijk ge...
Leverancier: LONZA
Omschrijving: NuSieve® 3:1 is een agarose met hoge sterkte, ideaal voor analytische elektroforese van kleine DNA/RNA-fragmenten en in-gel PCR/transformatie/ligatie.
Leverancier: LONZA
Omschrijving: Agarose met gemiddeld smeltpunt, ideaal voor de resolutie van DNA-fragmenten, PCR- en RT-PCR-producten, die 2% in grootte verschillen, in het bereik v...
Leverancier: LONZA
Omschrijving: SeaKem® is een agarose met hoge gelsterkte, lage EEO en standaard geleringstemperatuur, perfect voor elektroforese en andere toepassingen in de molecu...
Leverancier: LONZA
Omschrijving: SeaKem® LE is een agarose met hoge gelsterkte, lage EEO en standaard geleringstemperatuur, perfect voor elektroforese en andere toepassingen in de mol...
Leverancier: LONZA
Omschrijving: NuSieve® Genetic Technology Grade™ (GTG) Agarose is een agarose met een laag smeltpunt (65 °C) die DNA-fragmenten, PCR- en RT-PCR-producten van 10 tot...
Catalogus nummer: (LONZ50170)
Leverancier: LONZA
Omschrijving: Electrophoresis Gels, I.D.NAâ„¢, Agarose, I.D.NAâ„¢
UOM: 1 * 125 g
Leverancier: LONZA
Omschrijving: SeaKem® HE-agarose is een agarose met een hoog EEO-gehalte die een verbeterde resolutie biedt bij immuno-elektroforese (IEP), gekruiste IEP, contra-im...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom