Controlled-rate vriezers, CryoMed
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
CryoMed™
471-0954EA 21633 EUR
471-0954 471-0957 471-0956
Controlled-rate vriezers, CryoMed
Vriezers Cryogene vriezers
Deze apparaten zijn volledige, eendelige vriessystemen. Geïntegreerd bedieningspaneel en thermische printer elimineren de montage en aansluiting van elektrische onderdelen. Meerdere invriesprofielen kunnen worden aangepast aan specifieke protocollen. Verhoog de functionaliteit van de vriezer eenvoudig door een PC aan te sluiten, de Controlled-Rate Freezing PC Interface-software te installeren compatibel met MS Windows en een externe inkjet printer aan te sluiten.
  • Eenvoudige programmering en controle
  • LN₂-componenten voor vriessysteem
  • Intuïtief bedieningspaneel en geïntegreerde thermische printer
  • Bolvormige afdichtingen garanderen een goede afsluiting van de deur; PTFE heat-breaks voorkomen dat de deur vastvriest wanneer ze gesloten is
  • Modellen met toegang aan de bovenkant en aan de voorkant zijn ontwikkeld voor IVF en eenvoudige "voorbereiding"
  • Specifiek ontworpen luchtbehandelingssysteem en vloeibare stikstof injectiering werken samen voor een nauwkeurige temperatuurcontrole en uniformiteit
  • Hoorbare indicatoren waarschuwen de gebruiker bij een stroomonderbreking van meer dan 10 seconden
Met zes standaardprofielen en 10 door de gebruiker gedefinieerde profielen (elk 20 stappen) die kunnen worden gewijzigd voor protocollen op maat.
Temperature range: –180 °C to +50 °C.
Leveringsinformatie: Bevat: Flexibele slang uit roestvrij staal van 1,8 m, 0,5" 35% flare-koppeling, thermisch papier, 25 tot 9-pins seriële interface kabel/adapter en RS232-kabel van 3 m. Alle Cryomed-vriezers worden geleverd met Controlled-Rate Freezing PC Interface-software voor aansluiting met een IBM-compatibele computer en externe printer om profielen te downloaden en grafieken, profielen en monsterinformatie vast te leggen. Computer en externe printer worden afzonderlijk verkocht, gelieve contact op te nemen met uw lokale verkoopvestiging van Avantor voor meer details.