U heeft gezocht op: Vloeistoffen voor circulatiebaden
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Badvloeistoffen voor verbeterde levensduur van de thermostaat.
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Een reeks siliconenvloeistoffen aanbevolen voor gebruik in baden. Lage toxiciteit, inert en duurzaam dankzij lage vluchtigheid.
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Silicone Oils 47 are polydimethylsiloxane oils, consisting of linear molecular chains of varying lengths whose groups comprise alternating silicone an...
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: Deze badvloeistoffen zijn zorgvuldig geselecteerd en getest tijdens langdurig gebruik. De vloeistoffen kunnen worden toegepast in combinatie met verwa...
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: MDL No.: MFCD00147787
Density: 0,86
Melting point: –6 °C
Flash point: 230 °C
Appearance: Clear light yellow oily liquid
Stora...
Leverancier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Omschrijving: Non-flammable thermal fluid for heating and low-temperature range. Thermal fluid for Hei-CHILL chillers.
Leverancier: LAUDA
Omschrijving: Zeer nauwkeurige thermostatisering, zelfs bij extreme temperaturen.
Leverancier: LAUDA
Omschrijving: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Leverancier: LAUDA
Omschrijving: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Leverancier: LAUDA
Omschrijving: Open systems are atmospherically open, as semi-open systems are referred to open baths with lids. The thermally active heat transfer medium in closed ...
Leverancier: IKA
Omschrijving: Type: Heating fluid, VPE: 9 kg, Temp. bereik: +20...+200 °C, Kleur: helder
Leverancier: LAUDA
Omschrijving: Heat transfer liquid for use in systems with cold liquid overlay.
New Product
Leverancier: DOW CORNING
Omschrijving: Een reeks siliconenvloeistoffen aanbevolen voor gebruik in baden. Lage toxiciteit, inert en duurzaam dankzij lage vluchtigheid.
Leverancier: HUBER
Omschrijving: Thermal fluids with a wide range of operating temperatures and good thrmodynamic properties for use in circulators and heating systems where water is ...
Leverancier: THERMO ELECTRON LED GMBH
Omschrijving: These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
Catalogus nummer: (SERA35149.04)
Leverancier: Serva
Omschrijving: DC 710, VPE: 1 kg, Vlampunt: 302 °C
UOM: 1 * 1 kg
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom