Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Reagentia voor bescherming van waterbaden
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/12/18990012.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Voorkomt de vorming van algen en bacteriën in baden en circulatiethermostaten, voor optimale hygiënische werkomstandigheden.
UOM:  1 * 100 ml
Leverancier:  JULABO GmbH
Omschrijving:   Ideaal voor gebruik in verwarmingsbaden, circulatiethermostaten, waterbaden en schudwaterbaden. Gebruik 2 ml oplossing per liter water.
Leverancier:  PanReac AppliChem
Omschrijving:   Aquabator-Clean™ is ontwikkeld voor het ontsmetten van waterbaden. Het product biedt bescherming tegen de groei van schimmels en bacteriën.
UOM:  1 * 250 ml
Leverancier:  Spectrum Laboratories
Omschrijving:   Clear Bath® keeps water baths and other equipment clean. Water treated with Clear Bath remains clear for weeks. Only 12 drops per gallon (3 drops per ...
Leverancier:  GFL (GESELLSCH. FÜR LABORT.)
Omschrijving:   Protection agent prevents the formation of algae, bacteria and mould.
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 5  Of 5