HACCP-jassen, polyethyleen/katoen
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
113-1813EA 48.8 EUR
113-1813 113-1823 113-1812 113-1811 113-1822 113-1821 113-1810 113-1806 113-1817 113-1816 113-1805 113-1815 113-1804 113-1814 113-1809 113-1819 113-1808 113-1807 113-1818 113-1820 113-5993
HACCP-jassen, polyethyleen/katoen
Werkkleding
Deze herbruikbare laboratoriumjassen voldoen aan de HACCP-vereisten en zijn daarom geschikt voor voedselverwerkende bedrijven. De jassen zijn vervaardigd van een combinatie van 65% polyester en 35% katoen en hebben een opstaande kraag, in twee stappen aan te passen manchetten, twee binnenzijzakken en één binnenborstzak.
  • Ideaal voor gebruik bij het hanteren en voorbereiden van voedingsmiddelen en in de voedselverwerkende industrie
  • Met verborgen sluiting met drukknopen
  • Het model voor vrouwen is getailleerd
  • Wasbaar op 95 °C, geschikt voor industrieel wassen
Dichtheid: 215 g/m²
Kleur: wit
Certificaten: DIN 10524.