VWR®, ESD-broek
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
113-1923EA 85.8 EUR
113-1923 113-1934 113-1933 113-1922 113-1899 113-1932 113-1921 113-1920 113-1898 113-1931 113-1927 113-1926 113-1925 113-1936 113-1935 113-1924 113-1919 113-1929 113-1928 113-5997 113-1930
VWR®, ESD-broek
Werkkleding
Deze broek voor mannen en vrouwen is gemaakt van 63% polyester, 35% katoen en 2% resistente vezel (carbon). De speciale materiaalmix biedt permanent anti-statische/ESD-eigenschappen. De broek is daarom geschikt voor allerlei toepassingen in de elektronische productieomgevingen.
  • Met twee zijzakken en twee achterzakken
  • Instelbare breedte voor meer comfort
  • De broek voor mannen heeft tevens riemlussen
  • Wasbaar op 60 °C, geschikt voor industrieel wassen
Perfect voor het dragen in combinatie met de VWR® ESD-jassen.
Kleur: wit
Dichtheid: 190 g/m²
Certificaten: EN 1149-5, EN 61340-5-1, Oeko-Tex® Standard 100