Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "inbedmedia-en-opbouwende-media"
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/92/18945192.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"22"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Entellan® New is een nieuw montagemedium voor dekglaasjes en is vooral geschikt voor commerciële automatische inbouwinstrumenten die werken met dekgla...
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab ...
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   De gedefinieerde hardheid en uniformiteit van het te snijden materiaal zijn essentieel voor een consistente snijdkwaliteit. Aan deze vereisten kan wor...
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Watervrije montagemedia, zoals Neo-Mount®, moeten worden gebruikt voor permanente montage en langdurige opslag van monsters. Objectglaasjes die in pat...
Catalogus nummer: (VWRKAM-0801)
Leverancier:  KLINIPATH (PL)
Omschrijving:   PERTEX® is the original rapid drying medium for mounting and preserving of slide specimens. PERTEX® is proven not to affect the form, structure or col...
UOM:  1 * 1 l
Leverancier:  KLINIPATH (PL)
Omschrijving:   IMSOL MOUNTNG MEDIA (WATER BASED) 1 * 30 ml
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Paramat is een met polymeer verrijkte paraffine van de hoogste zuiverheid en leverbaar met of zonder toegevoegde dimethylsulfoxide (DMSO). Dimethylsul...
Catalogus nummer: (00647520.)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Safemount Q Path® is een opbouwend medium, geleverd in een PET-fles die compatibel is met Safesolv. Deze lijmt het dekglas naar het objectglaasje en p...
UOM:  1 * 500 ml
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 22
  1  2  3  Volgende