Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Antibiotica en antimycotica
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/00/18944900.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Pennicillin-Streptomycin 100X sterile solution for tissue culture applications. Inhibits cell wall synthesis and protein sythesis in gram-positive and...
UOM:  1 * 100 ml
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Aseptic, gamma-irradiated, tissue culture tested. 10 000 U/ml penicillin. 10 mg/ml streptomycin solution when reconstituted in 20 ml of sterile w...
UOM:  1 * 20 ml
Catalogus nummer: (E485-20ML)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Aseptic, gamma-irradiated, tested for tissue culture. 10000 U/ml penicillin, 10 mg/ml streptomycin and 25 μg/ml amphotericin B when reconsti...
UOM:  1 * 20 ml
Catalogus nummer: (A8906.0050)
Leverancier:  PanReac AppliChem
Omschrijving:   CellCulture Guard is a 100X concentrated solution containing a combination of novel antibiotics to protect cell cultures from contamination by microor...
UOM:  1 * 50 ml
Leverancier:  PanReac AppliChem
Omschrijving:   Voor de behandeling van met mycoplasma geïnfecteerde cellen.
Catalogus nummer: (A9019.0025)
Leverancier:  PanReac AppliChem
Omschrijving:   qPCR-mycoplasmatestkit
UOM:  1 * 1 EA
Catalogus nummer: (A8366.0002)
Leverancier:  PanReac AppliChem
Omschrijving:   Myco-4, 2 kits
UOM:  1 * 1 EA
Catalogus nummer: (A8360.0010)
Leverancier:  PanReac AppliChem
Omschrijving:   For the treatment of Mycoplasma-infected cells.
UOM:  1 * 1 EA
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 26
  1  2  3  4  Volgende