Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Geprepareerde media op petrischalen
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"15"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Voor verschillende microbiologische toepassingen. REDIPACK-verpakking heeft verschillende voordelen: - hoge en goede bescherming van het product tijde...
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Daar in de lucht zwevende micro-organismen industriële producten en processen kunnen verontreinigen of nadelig kunnen beïnvloeden, is er nood aan een ...
UOM:  1 * 20 ST
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   De Merckoplate® productreeks omvat een uitgebreid assortiment aan voorgegoten media voor diverse toepassingen, zoals telling, isolatie, detectie en cu...
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Verkrijgbaar als 90 mm platen volgens standaard. TLHTh (tween, lecithine, histidine, thiosulfaat) wordt gebruikt als neutralisator. Verkrijgbaar in du...
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Plate, 90 mm, PCA-agar, Toepassingsgebied: Total count, Standaard: ISO 4833, EPA, Vulling: 20 ml
Catalogus nummer: (22.23.136)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   6-well tray, Vogel-Bonner Medium E (VBE), 5 ml, 6-well plate, Toepassingsgebied: Enterococci, Standaard: -
UOM:  1 * 3 ST
Leverancier:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Omschrijving:   De productlijn omvat een volledige productlijn van voorgegoten petrischalen van 90 of 150 mm voor een groot aantal verschillende toepassingen, zoals t...
Leverancier:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Omschrijving:   Culture media based on Casein soy bean digest or Sabouraud dextrose are recommended for the microbial enumeration tests.
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 15
  1  2  Volgende