Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Geprepareerde media in zakken, poeder
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"15"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Readycult® coliform en Readycult® enterokokken maken het makkelijk om coliformen, E. coli of fecale streptokokken in water waar te nemen. Men heeft al...
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Elke zak bevat een vooraf gewogen hoeveelheid media in korrelvorm in een dubbel verpakte tas en is bestraald. 'Just in time'-verrijking - voeg steriel...
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   ReadyBag® gammabestraalde en vooraf gewogen media in korrelvorm in zakken voor snelle, flexibele en eenvoudige detectie van pathogenen. ReadyBag®-medi...
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   De W-zakken zijn gevouwen zakken zonder connectoren.
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   De T-zak is gevuld met vooraf gewogen media in korrelvorm. Sluit het filter, 0,2 µm, onder aseptische omstandigheden op de buis aan met behulp van de ...
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   MediaBag-filtereenheid en -connector, VWR®, Toepassingsgebied: Accessoire
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   For the preliminary, non selective enrichment of bacteria, particularly pathogenic enterobacteriaceae, from foodstuffs.
Catalogus nummer: (N526-5PK)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Convenient, pre-mixed powder, animal-free LB media is a general purpose media for the growth of non fastidious microorganisms. It may also be used as ...
UOM:  1 * 1 EA
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 15
  1  2  Volgende