Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Fixatieven voor kleuringen
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/51/18945351.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"9"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   M-FIX® is a fixative spray that is suitable for the wet fixation of gynaecological and non-gynaecological preparations processed in Papanicolaou stain...
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   HistoChoice clearing agent is a much less hazardous replacement for xylene/toluene.
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Staining fixatives designed for the conservation and transport of cytology specimens.
Catalogus nummer: (H112-30ML)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   HistoChoice® tssue fixative in pre-filled cups is a safe, convenient solution, to on-site tissue collection and transport. The wide mouth pre-labeled ...
UOM:  1 * 30 ml
Catalogus nummer: (00656746.)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   The fixative combines the coagulant qualities of alcohol to enable a better fixation of nuclear and cytoplasmic elements. The erythrocytes are lysed a...
UOM:  1 * 5 l
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Q Path Labofixis is een spray die de cellulaire elementen van gynaecologische en niet gynaecologische uitstrijkjes fixeert, direct nadat ze uitg...
Catalogus nummer: (3934.5000)
Leverancier:  Avantor Performance Materials
Omschrijving:   Formalin (dissolved formaldehyde) is used in histopathology laboratories.
UOM:  1 * 5 kg
Leverancier:  KLINIPATH (PL)
Omschrijving:   Staining fixatives for histology and cytology.
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 9
  1  2  Volgende