RapidBlock™ oplossing, 10x
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
M325-15MLEA 28.1 EUR
M325-15ML M325-100ML
RapidBlock™ oplossing, 10x
Buffers Buffers voor elektroforese Blocking-buffers
RapidBlock™ oplossing vermindert de tijd tot 5 minuten voor Western- en dot blottingprocedures op PVDF en nitrocellulosemembranen. Deze proteïnevrije samenstelling minimaliseert cross-reactiviteit en niet-specifieke antilichaambinding, voor het genereren van blots met lage achtergrond en verbeterde signaal-ruisverhouding.
  • Slechts 5 minuten voor PVDF of nitrocelluloseblokkering
  • Minder achtergrond en cross-reactiviteit
  • Verbeterde chemiluminescente signalen
  • Proteïne-vrije samenstelling