Herbruikbaar Halfgelaatsmaskers, 7000-serie, 3M™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MMMA7003EA 47.5 EUR
MMMA7003
Herbruikbaar Halfgelaatsmaskers, 7000-serie, 3M™
Ademhalingsmaskers Herbruikbare maskers Halfgelaatsmaskers
7003 halfgelaatsmasker is het grotere formaat masker in de 7000 halfgelaatsmaskerreeks.
  • Met vervangbare onderdelen
  • Ontwerp met dubbel filter zorgt voor een lage ademweerstand
  • Getextureerde neuskap vermindert het wegglijden van het gelaatstuk en huidirritatie veroorzaakt door ophoping van transpiratievocht
  • Uniek 3M™ bajonetfilterbevestigingssysteem
  • Met wieg-hoofdharnas en eenvoudig te bevestigen nekriem
Certificaten: EN 140