Versterkte ronde zak
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
129-0491EA 189 EUR
PBIB89211
Versterkte ronde zak
Blender bags made of high strength plastic material, transparent, for use in circulator homogenisers 'stomacher 400 circulator, 'stomacher 400' or similar.
  • Afscheurbare bovenafdichting om steriliteit van elke zak te garanderen
  • Ronde bodem om stilstand in de hoeken te voorkomen
  • Versterkte bodem met dubbele afdichting om lekken te voorkomen
  • Met schaalverdeling tot 400 ml
  • Label voor identificatie van het monster conform GLP en batchnummer op elke zak