U heeft gezocht op: Sorbenten voor GC
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (11982.)
Leverancier: Merck
Omschrijving: These porous polymers, based on 2,6-diphenyl-p-phenylene oxide, are widely used as an adsorbent in both air collection and purge trap applications.
UOM: 1 * 10 g
Leverancier: Restek
Omschrijving: Graphitized carbon black offers unique selectivity and very little adsorption for alcohol analyses. CarboBlack packings are treated with KOH or picric...
Leverancier: Restek
Omschrijving: Packing material, Porapak N, mesh size of 100/120, temperature limits of 190 °C
Leverancier: Restek
Omschrijving: Packing material, HayeSep® C, mesh size 100/120, temperature limit up to 250 °C
Leverancier: Restek
Omschrijving: These bonded silica packings with n-octane or cyanopropyl (OPN) functional groups yield faster separations of C1 to C4 hydrocarbons, higher thermal st...
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate, pyridine for GC, BSA:Pyridine, 25 ml
Leverancier: Restek
Omschrijving: Packing material, Tenax®-GR, mesh size of 60/80
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom