Glazen dichtheidsflessen, gekalibreerd, geleverd met DAkkS-certificaat, BLAUBRAND®
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BLAUBRAND®
BRNDDAKKS43338EA 152 EUR
BRNDDAKKS43338 BRNDDAKKS43308 BRNDDAKKS43320
Glazen dichtheidsflessen, gekalibreerd, geleverd met DAkkS-certificaat, BLAUBRAND®
Pyknometers
Borosilicaatglas 3,3, DIN ISO 3507, type Gay-Lussac.
  • Fles en stop (met capillair) zijn gemarkeerd met een uniek bijpassend identificatienummer
  • Bovenkant van de stop geslepen en gepolijst, voor makkelijke reiniging
  • Individueel certificaat meegeleverd
  • Referentietemperatuur: 20 °C
De dichtheidsflessen (pyknometers) zijn individueel gekalibreerd. De nominale capaciteit is onuitwisbaar in de fles gegraveerd. Elke fles is gekalibreerd met zijn eigen stop. Het volume in cm3 is gespecificeerd tot een nauwkeurigheid van 3 decimalen.