U heeft gezocht op: Buffers voor chromatografie
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: 1M Buffer, also for use in ion-exchange chromatography and electrophoresis.
Catalogus nummer: (89273-100ML)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Borate buffer, 0.127 - 0.140 M
UOM: 1 * 100 mL
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: LC eluent A, Li
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: LC eluent C, LUFA
Leverancier: Honeywell Chemicals
Omschrijving: Ammonia buffer
Leverancier: Honeywell Chemicals
Omschrijving: Triethylammonium bicarbonate buffers are volatile buffer for HPLC.
Catalogus nummer: (11-0034-00)
Leverancier: Cytiva
Omschrijving: His Buffer Kit contains carefully prepared buffer concentrates for binding, washing, and elution of histidine-tagged proteins according to recommended...
UOM: 1 * 1 Kit
MSDS
Leverancier: WATERS
Omschrijving: Tetrabutylammonium phosphate, PIC A reagent, low UV
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom