Cryogene vrieskisten, Ultima II
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Revco® Ultima®
471-2058EA 20800 EUR
471-2058
Cryogene vrieskisten, Ultima II
Vriezers Cryogene vriezers
Deze vriezers zijn ontworpen voor langdurige opslag van biologische stoffen, bloedbestanddelen en farmaceutische producten. Ze zijn uitgerust met de nieuwste koeling en microprocessorgestuurde besturingstechnologie voor nog meer betrouwbaarheid en stabiliteit. Het koelsysteem omvat een exclusief gemengd koelmiddel (CFK-vrij), autocascade met één koelcompressor met cirkelbeweging, luchtgekoeld. Downfeed-verdamper voor uiterst efficiënte koelmiddelflow, en met hoge-capaciteit luchtgekoelde condensor met dubbele condensorventilatoren, aërodynamisch gevormde ventilatorschoepen.
  • Het wasbare condensfilter houdt koelvinnen vrij van stof voor optimaal efficiënte koeling; geen gereedschap nodig voor verwijdering
  • Ontwerp met laag profiel met open deksel voor eenvoudigere toegang tot voorraad en geïsoleerde sub-deksels voor extra bescherming
  • Deksel met dubbele afdichting voor minimalisering van ijsvorming en onafhankelijke sub-deksels voor extra bescherming
Exclusief IntrLogic™-microprocessorregelsysteem met touchpad-gegevensinvoer en digitale weergave van alle functies. Onafhankelijke bedrijfstemperatuur en alarm voor hoge/lage limiet met fabrieksinstellingen voor snel opstarten, alle instelpunten instelbaar in stappen van 1 °C. Het Setpoint-beveiligingssysteem heeft een schakeltoets voor hoofdvoeding en alarm. Deze installatie is voorzien van een standaard RS232-datapoort met systeemsoftware voor snelle PC-installatie.
A.I.M. (Automatische incidentmonitor) registreert een temperatuurafwijking die de alarminstelpunten overschrijdt, met snel flitsen voor een huidige gebeurtenis, en langzaam knipperen als de gebeurtenis automatisch is gecorrigeerd; A.I.M. archiveert de sterkst afwijkende temperatuur. Een instelbaar veiligheidsalarm voor automatisch continu opladen van de reserveaccu waarborgt volledig functioneren in het geval van een stroomstoring. Een stroomstoring of temperatuurafwijking triggert een hoorbare en zichtbare waarschuwing. De digitale batterij-indicator geeft de capaciteit van de batterij aan en een knipperende indicator meldt wanneer u de batterij moet vervangen. Touchpad-alarmtestfunctie verwarmt de interne sonde om een alarmtoestand te simuleren. RS232-datapoort met systeemsoftwarepakket. Uitwendige alarmcontacten voor aansluiting op bewakingssysteem op afstand.
Bedrijfstemperaturen: -140 °C voor het ULT101140-9-M model en -150 °C voor de ULT7150-9-M