U heeft gezocht op: Standaarden voor troebelheidsbepaling
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Standaard voor troebelheidsbepaling, Turbiquant® 1500 IR / 1500 T standaardset, 0,02 NTU, 10,0 NTU, 1000 NTU
Leverancier: Merck
Omschrijving: Standaard voor troebelheidsbepaling, Turbidity calibration standard, formazin, 1000 NTU, Type: Formazine
Leverancier: Merck
Omschrijving: Total suspended solids (TSS) is the dry-weight of suspended particles, that are not dissolved, in a sample of water that can be trapped by a filter.
Catalogus nummer: (PE1342-2ML)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Standaard voor troebelheidsbepaling, Turbidity - WS
UOM: 1 * 2 mL
Catalogus nummer: (PE3081-500ML)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Standaard voor troebelheidsbepaling, Turbidity - Whole Volume - WP
UOM: 1 * 500 mL
Catalogus nummer: (QC1081-20ML)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Standaard voor troebelheidsbepaling, Turbidity - WP, Type: Formazine, Ampoule
UOM: 1 * 20 mL
Catalogus nummer: (PE3342-500ML)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Standaard voor troebelheidsbepaling, Turbidity - Whole Volume - WS
UOM: 1 * 500 mL
Catalogus nummer: (PE1081-20ML)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Standaard voor troebelheidsbepaling, Turbidity - WP, concentrate for dilution to 1 L
UOM: 1 * 20 mL
Catalogus nummer: (QC1342-2ML)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Standaard voor troebelheidsbepaling, Turbidity - QC, Type: Formazine
UOM: 1 * 2 mL
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: All turbidity standard solutions are Certified Reference Materials.
Catalogus nummer: (84209.600)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Turbidity standards in kit form or alternatively as formazine stock solutions which allows users to create their own defined standards.
UOM: 1 * 1 Kit
MSDS
Leverancier: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Omschrijving: These McFarland equivalence turbidity standard is packed in plastic case with a visual comparision card. Tube size of 15×103 mm.
Catalogus nummer: (708-0006)
Leverancier: Hach
Omschrijving: Standaard voor troebelheidsbepaling, Stablcal® stabilized formazine standard, 4000 NTU, Type: Formazine, 5× 100 ml
UOM: 1 * 1 Kit
Leverancier: Hach
Omschrijving: Stablcal® calibration standards kit, for 2100 series portable turbidimeters. USEPA accepted for calibration purposes. Stablcal® stabilised formazin tu...
Leverancier: Hach
Omschrijving: Standaard voor troebelheidsbepaling, Primary opalescent suspension, 4000 NTU, Type: Formazine, 1× 100 ml
Leverancier: Hach
Omschrijving: Stablcal® turbiditeitsnormen voor alle turbiditeitsmeters. USEPA geaccepteerd voor kalibratiedoeleinden. Stablcal® gestabiliseerde formazine-turbidite...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom