U heeft gezocht op: Testsystemen voor microbiologie
105  results were found
SearchResultCount:"105"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: De aanwezigheid of afwezigheid van enzymactiviteit is een taxonomische eigenschap van micro-organismen en kan worden gebruikt voor hun differentiatie ...
Catalogus nummer: (1.10649.0001)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Bacillus subtilis (BGA) sporensuspensie wordt gebruikt in combinatie met de testagar voor voedingsbodems pH 6,0 voor de inhibitortest art.nr. 1...
UOM: 1 * 15 Ampul
MSDS
Catalogus nummer: (1.11499.0001)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Voor de test op antibiotische sulfonamide-residuen volgens Kundrat. De Geobacillus stearothermophilus sporensuspensie wordt gebruikt in combina...
UOM: 1 * 5 Ampul
MSDS
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Confirmative test for coagulase-positive Staphylococcus.
Catalogus nummer: (942152ZF)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Swabs imprenated with reagent for the detection and verification of bacterial cytochrome oxidase.
UOM: 1 * 1 EA
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Microorganism Tests, VWR®, Cryoinstant, groen
Catalogus nummer: (941970ZA)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: De katalasetest maakt differentiatie of identificatie van micro-organismen mogelijk, waarbij hun vermogen om katalase te produceren wordt getest. Kata...
UOM: 1 * 30 mL
Leverancier: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Omschrijving: RapIDâ„¢ Systems are a complete line of cost-effective manual identification panels for a broad spectrum of microorganisms. RapIDâ„¢ panels offer easy, on...
Leverancier: LIOFILCHEM S.R.L.
Omschrijving: Multodisc with eight antimicrobial agents on a ring.
Leverancier: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Omschrijving: Manually determine the antibiotic susceptibility of microorganisms using Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) methods in conjunction with reliab...
Leverancier: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Omschrijving: Enzymatic Tests, Microbactâ„¢ Staph Fast Blue Reagent 2X10 ml
Leverancier: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Omschrijving: Remel Agglutinating Sera are used for serological identification of Bordetella cultures by rapid slide agglutination test.
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Antibiotic Tests, Whatmanâ„¢, Antibioticum assayschijven, Ø 9 mm
Leverancier: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Omschrijving: 25 discs/vial.
Catalogus nummer: (LIOF88034)
Leverancier: LIOFILCHEM S.R.L.
Omschrijving: Peptidase A stick is a strip test for the rapid identification of group A streptococci (Streptococcus pyogenes) and group D enterococ...
UOM: 1 * 30 ST
Leverancier: LIOFILCHEM S.R.L.
Omschrijving: Antibiotic Tests, Cefotaxime Ctx 5 µg
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 105
no targeter for Bottom