U heeft gezocht op: Kjeldahl-tabletten en -reagentia
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Boiling chips granules ~ 2 - 8 mm
Leverancier: Merck
Omschrijving: Naast de traditionele 5 g Kjeldahl-tabletten, die als katalysatoren worden toegevoegd aan het destructiemengsel, levert Merck Millipore het 3,5g-table...
Catalogus nummer: (1.08030.1000)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Kjeldahl catalyst acc. to Wieninger, Bestanddelen: >94% Naâ‚‚SOâ‚„; >1,45% CuSOâ‚„; >1,5% Se
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Kjeldahl-tabletten zijn katalysatoren die de destructiefase versnellen tijdens de Kjeldahl-methode voor stikstofbepaling.
Catalogus nummer: (330666A)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: This product is not available in all countries. Please check with your local Avantor International office or supplier.
UOM: 1 * 1 EA
Catalogus nummer: (ACRO243920025)
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger), 5 g, Bestanddelen: Naâ‚‚SOâ‚„: 4875 mg, Cu(II)SOâ‚„.5Hâ‚‚O: 75 mg; Se: 50 mg, Diameter: 18 - 20 mm
UOM: 1 * 2,5 kg
MSDS
Leverancier: THOMPSON & CAPPER
Omschrijving: Kjeldahl-katalysatorreagens in handige tabletvorm met diverse tabletten om te voldoen aan algemene en specifieke toepassingen.
Catalogus nummer: (GERH12-0326)
Leverancier: GERHARDT
Omschrijving: Kjeltab ST, 3,5 g, Bestanddelen: K2SO4 3,5 g; Se 0,0035 g, Diameter: 16 mm
UOM: 1 * 1.000 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom