Huidreiniger, Estesol® mild wash
Leverancier: Deb Stoko
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
EVON22309EA 16.4 EUR
EVON22309
Huidreiniger, Estesol® mild wash
Estesol® mild wash is een zachte, speciale huidreiniger met een milde reinigende werking en een goede huidcompatibiliteit. Het is bedoeld voor alle soorten lichte verontreinigingen die anders alleen zijn te verwijderen met behulp van scrub- en oplosmiddelen. Wateroplosbaar.
  • Uitstekende huidcompatibiliteit; kan over het hele lichaam worden gebruikt en zelfs op een gevoelige huid
  • Bevat geen parfums of kleurstoffen: kan ook worden gebruikt voor toepassingen in de voedingsindustrie
  • Met huidverzachtende conditioner: huid voelt prettig aan na het wassen en met huidverzorgende bestanddelen
Certificaten: EU Ecolabel