Elektronische eenkanaalspipetten, variabel volume, Picus®
Leverancier: Sartorius
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Picus®
613-1968EA 804 EUR
613-1968 613-1967 613-1948 613-1969 613-1949 613-1970
Elektronische eenkanaalspipetten, variabel volume, Picus®
Pipetten Micropipetten
Kleine, lichtgewicht elektronische pipet die de werklast van de gebruiker vermindert, de gebruiker beschermt tegen letsel door te zorgen voor een optimale werkhouding, en nauwkeurige pipetteerresultaten mogelijk maakt.
  • Helpt aan pipetteren gerelateerde symptomen zoals RSI (Repetitive Strain Injury) te voorkomen
  • Hoge ergonomische normen met elektronisch tipafwerpsysteem, afstelwiel voor bladeren door menu's, volumeaanpassing en regeling van handmatig pipetteren en moeiteloos bedienbare knop
  • Foutcontrolesysteem garandeert betrouwbaarheid van de resultaten
  • Unieke tracker in combinatie met modi voor pipetteren, omgekeerd pipetteren en meervoudig doseren ten behoeve van werken met microplaten
  • Eenvoudig onderhoud van onderste gedeelten met in de software geïntegreerde GLP-informatie voor onderhoud en kalibratie
  • Autoclaveerbaar (alleen onderste onderdelen)
Er zijn twee soorten filters beschikbaar: het standaard Safe-Cone-filter en het Safe-Cone Plus-filter. Het wordt aanbevolen om het standaardfilter te gebruiken voor algemene toepassingen en het Plus-filter voor meer veeleisende toepassingen, zoals celcultuur, het werken met bacteriën en virussen en moleculaire biologie.
Bestelinformatie: Supplied with USB cable. Charging stand and USB adapter available separately.