Draagbare refractometers, OPTi
Leverancier: Bellingham + Stanley
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BELL38-25EA 372 EUR
BELL38-25 BELL38-26 BELL38-04 BELL38-05 BELL38-27 BELL38-28 BELL38-06 BELL38-29 BELL38-07 BELL38-08 BELL38-09 BELL38-20 BELL38-22 BELL38-23 BELL38-02 BELL38-16 BELL38-17 BELL38-18 BELL38-19 BELL38-10 BELL38-32 BELL38-33 BELL38-11 BELL38-34 BELL38-12
Draagbare refractometers, OPTi
Een reeks betrouwbare, hoogwaardige instrumenten voor een groot aantal toepassingen.
  • Ondiepe prismavormige schaal van roestvrij staal 316
  • Nulkalibratie met gedistilleerd water
  • Automatische temperatuurcompensatie (ATC)
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met 2× AAA-batterijen, meertalige handleidingenset, kalibratiecertificaat en beschermende draagkoffer.