Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Mutsen voor gebruik buitenshuis
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Portwest Clothing
Omschrijving:   This reflective trim knit hat has a specially insulated microfibre lining made from Insulatex™ for extra warmth retention.
Leverancier:  Portwest Clothing
Omschrijving:   These caps are made from 100% acrylic knit with a 40 g Insulatex™ lining. Ideal for really cold days.
Leverancier:  Portwest Clothing
Omschrijving:   This classic fleece hat made of 100% polyester fleece is ideal for outdoor use.
Leverancier:  Portwest Clothing
Omschrijving:   Deze omkeerbare muts is gemaakt van 100% fleece. Ze is ideaal voor gebruik op plaatsen waar hoge zichtbaarheid nodig is.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  DELTA PLUS
Omschrijving:   Polar fleece cap with Thinsulate® lining which keeps the head warm in low temperatures.
Leverancier:  DELTA PLUS
Omschrijving:   Working cap made of 65% polyester and 35% cotton.
Leverancier:  FRISTADS KANSAS GROUP
Omschrijving:   Deze standaard muts is gemaakt van 75% polyester en 25% katoen en heeft een fleece voering (100% polyester).
Catalogus nummer: (113-8822)
Leverancier:  FRISTADS KANSAS GROUP
Omschrijving:   Multifunctional bandana for head and neck. Made of 100 % polyester.
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 14
  1  2  Volgende 
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN