Netherlands
Order Entry
Ponceau S, pure
Irriterend
Ponceau S, pure
Certificaten
undefined
Irriterend
Ponceau S, pure
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Bordeaux to dark brown Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • UV spectrum:
    Complies
  • Dye content:
    ≥70 %
Specificatie testresultaten
Gerelateerde informatie
Productinformatie
  • Catalogus #
    Leverancier #
    Pack type
    Pk
    Beschikbaarheid
    Prijs
  • ACRO161470100
    161470100
    Glass bottle
    10 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 48,90 €
    48,90 €
    1 * 10 g
       48,90 €
    Supplier Article Number: 161470100
    Local Article Number: ACRO161470100
  • ACRO161470250
    161470250
    Glass bottle
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 84,20 €
    84,20 €
    1 * 25 g
       84,20 €
    Supplier Article Number: 161470250
    Local Article Number: ACRO161470250
  • ACRO161471000
    161471000
    Glass bottle
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 246,00 €
    246,00 €
    1 * 100 g
       246,00 €
    Supplier Article Number: 161471000
    Local Article Number: ACRO161471000