Plantengroeikasten, serie KBW
Leverancier: Binder
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIND9020-0339EA 17350 EUR
BIND9020-0339 BIND9020-0338 BIND9020-0340
Plantengroeikasten, serie KBW
Testkamers Plantengroeikasten
De serie KBW-plantengroeikasten zijn precisieapparaten voor plantenkweek onder geavanceerde werkomstandigheden. Zij bieden een perfecte simulatie van de meest uiteenlopende groeimilieus. De KBW-plantengroeikasten voldoen aan alle eisen voor optimale licht- en temperatuuromstandigheden, zodat kweekprocessen exact kunnen worden gedefinieerd en gereproduceerd. Het ontwerp bevat twee/drie variabel te plaatsen daglichtcassettes met vijf daglicht-fluorescentiebuizen per cassette, die zorgen voor een homogene lichtverdeling.
De kasten hebben een glazen binnendeur, toegangsopening met Ø 30 mm-siliconenplug aan de linkerzijde. De units hebben een temperatuurveiligheidsvoorziening klasse 3.1, met visueel en akoestisch temperatuuralarm, die de monsters en incubator beschermen. Microprocessor-programmaregelaar met ofwel twee programma's met elk 10 secties dan wel één programma met 20 secties (met omschakelingsmogelijkheid). Geïntegreerde weekprogrammatimer, indicator voor verstreken tijd, instelbare ventilatorsnelheid en elektronisch geregelde APT.line-voorverwarmingskamer.
Values measured via the internal data logger can be read out in open format via USB. All models have an tight sealing inner door made of ESG safety glass, the door is heated against condensation. Glass corrosion is avoided thanks to the special TIMELESS coating. The units have 4 casters each, 2 with brakes them.
Leveringsinformatie: Geleverd met twee (of drie) roestvrijstalen leggers en Binder-testcertificaat. Kalibratie en validatie zijn mogelijk, voor meer informatie, bezoek www.vwr.com of neem contact op met uw plaatselijke Avantor Customer Service.