Cleanroom gelaatsmaskers, BioClean Microflow™
Leverancier: Ansell-Nitritex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BioClean Microflow®
113-8158EA 803 EUR
113-8158
Cleanroom gelaatsmaskers, BioClean Microflow™
Maskers Cleanroom Maskers
Niet-steriele, zachte gelaatssluier met hoofdband en neusstuk geproduceerd met ultrasone binding.
  • Sluier gemaakt van pluisarm, thermisch gebonden non-woven materiaal
  • Witte hydroentangled polyester binding en buisvormige polyester hoofdband
  • Volledig gesloten, flexibel, vervormbaar aluminium neusstuk met kunststofcoating
  • Verwerkt in een cleanroomomgeving, bevat geen latex
Geschikt voor cleanrooms Klasse 10, ISO Klasse 4, M2.5.
Certificaten: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008. Processed in an NEBB certified ISO class 4 cleanroom environment. Sampling and inspection in accordance with ISO 2859-3:1994.
Verpakking: 100 sluiers per dubbele zak; 10 zakken per doos (1000 sluiers).