Buretten, zijkraan
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
612-4142EA 54.7 EUR
612-4142 612-4144 612-4143
Buretten, zijkraan
Buretten
Borosilicaatglas 3.3, klasse AS.
  • Schellbach-streep, kraan met glazen sleutel
  • Schaalverdeling in contrastrijke blauwe emaillekleur
  • Geleverd met batchcertificaat
Certificaten: DIN EN ISO 385