Ballonpipetten, 1 maatstreep, klasse AS
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
612-4135EA 16.2 EUR
612-4135 612-4134 612-4137 612-4136 612-4131 612-4130 612-4133 612-4132 612-4138 612-4129
Ballonpipetten, 1 maatstreep, klasse AS
Pipetten Volpipetten
AR-GLAS®.
  • Gekalibreerd op totale afgifte
  • Ringmarkeringen en opschriften in bruine ingebrande kleur met hoog contrast
  • Niet beschikbaar met individueel certificaat
Certificaten: DIN EN ISO 648
Bestelinformatie: Met gedateerde lotaanduiding en lotcertificaat.