Poortcanules met naald, Surecan®
Leverancier: B. Braun
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Surecan®
BRAU4439848EA 715 EUR
BRAU4439848
Poortcanules met naald, Surecan®
Canules
Rechte canules voor kortdurende infusies, bolusinjecties en poortirrigatie.
  • Latex vrij
  • DEHP-vrij
  • Geen kerneffect