Flesdopfiltersystemen, High Performance
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
514-0359EA 377 EUR
514-0359 514-0317 514-0318 514-0355 514-0358 514-0296 514-0297 514-0298 514-0354 514-0299 514-0350 514-0308 514-0309 514-0304 514-0348 514-0305 514-0349 514-0306 514-0307 514-0366 514-0300 514-0367 514-0301 514-0302 514-0303 514-0362 514-0363 514-0364 514-0360
Flesdopfiltersystemen, High Performance
Filters Flesfilters
Ontworpen voor voorbereiding van buffers, weefselcultuurmedia, microbiologische media en andere biologische vloeistoffen. Deze vacuümfiltratiesystemen bevatten High Performance PES-membranen met een grote diameter voor gegarandeerde prestaties en maximale doorvoer. Het ontwerp van het flesdopfiltratiesysteem omvat een ergonomisch gevormde opvangfles, gegoten handgrepen en een gepatenteerde flesdop. Met behulp van het centrifugebuisje en de trechter kan de gebruiker vloeistoffen rechtstreeks in een buisje van 15 of 50 ml filteren.
  • Dankzij het Quick-Connect ™-onderstel of de houderring is handsfree filtratie mogelijk. Verzwaard voor extra stabiliteit
  • Door het Quick-Connect™-onderstel is de eenheid altijd juist geplaatst
  • Grote, naar voren gerichte schaalverdeling in reliëf voor eenvoudige volumevisualisatie
  • Aan/uit-schakelaar voor vacuüm aan voorzijde
  • Vacuümslangadapter voor gebruik met conventionele filtratieconfiguraties
Elk afzonderlijk item is compatibel met het Quick-Connect™-onderstel, dat zorgt voor een handige, eenmalige vacuümslangaansluiting en bediening met één hand. Een houderring is ook beschikbaar voor gebruik met bestaande laboratoriumstatieven. Systemen zijn verkrijgbaar met asymmetrische PES-membranen van 0,1 µm (mycoplasmafilterkwaliteit), 0,2 µm (sterilisatiekwaliteit) of 0,45 µm (zuiveringskwaliteit). Alle items zijn vervaardigd van FDA-kwaliteit, klasse VI-materialen en zijn gesteriliseerd met gammastraling VD Max 10⁻⁶ in een 100,000 cleanroom in ISO 13485 norm faciliteit.
Je kan kiezen tussen complete systemen en apparte filtertrechters. Voor de complete systemen heb je de keuze tussen volgende opvangreservoirs: 15 of 50 ml centrifugebuisjes; 250, 500 of 1000 ml voedingsbodemflessen.
Leveringsinformatie: het complete systeem bevat een filtratietrechter (PS), voedingsbodemfles (PS) of centrifugebuisje (PP) en slangadapter.