7-Amino-1H-indazole 97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H34042.06EA 188.24 EUR
H34042.06
7-Amino-1H-indazole 97%
7-Amino-1H-indazole
Formule: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Smeltpunt: 151…153 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022790
CAS nummer: 21443-96-9
EINECS: 244-391-8