3-Bromothiophenol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:6320-01-0
:
Formule:C₆H₅BrS
MDL-nummer:MFCD00009603
:189.08 g/mol
Kokend Pt:121°C
Dichtheid:1,583 g/cm³ (30 °C)
Flits Pt:105°C
Temperatuur bij opslag:Refrigerator
EINECS:228-664-9
UN:1760
ADR:8,III
:GHS05
:GHS07
Specificatie testresultaten
- Appearance:Colorless to Almost colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 98.0 %
Specificatie testresultaten
Productinformatie
- Catalogus #Leverancier #Pack typePkBeschikbaarheidPrijs
- Supplier Article Number: B2348-5GLocal Article Number: TCIAB2348-5G
- Supplier Article Number: B2348-25GLocal Article Number: TCIAB2348-25G