(R)-(+)-2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H56003.03EA
103
EUR
H56003.03
H56003.06
(R)-(+)-2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol ≥98%
(R)-(+)-2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Formule:
C₈H₉BrO MW: 201,06 g/mol Smeltpunt: 54…56 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00216591 CAS nummer: 76116-20-6 |