2'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H33301.06EA 192 EUR
H33301.06
2'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid ≥97%
2'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,21 g/mol
Smeltpunt: 230…232 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00278732
CAS nummer: 365-12-8