1-(2-Methylbenzyl)piperazine ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H55203.03EA 27.66 EUR
H55203.03
1-(2-Methylbenzyl)piperazine ≥97%
1-(2-Methylbenzyl)piperazine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Kookpunt: 77…80 °C (0,1 mmHg)
Dichtheid: 0,988
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02256026
CAS nummer: 5321-47-1
EINECS: 226-183-9