(2-Methylbenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10719.30EA 284 EUR
A10719.30
(2-Methylbenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(2-Methylbenzyl)triphenylphosphonium chloride
Formule: C₂₆H₂₄ClP
MW: 402,91 g/mol
Smeltpunt: 270…275 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00031577
CAS nummer: 63368-36-5
EINECS: 264-112-3