Digoxin 96%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B21902.14EA
1663
EUR
B21902.14
B21902.03
B21902.06
Digoxin 96%
Digoxin
Formule:
C₄₁H₆₄O₁₄ MW: 780,95 g/mol Smeltpunt: ∼ 250 °C (ontbinding) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003674 CAS nummer: 20830-75-5 EINECS: 244-068-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |