1,1,1-Trifluoro-2-butanone 96%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L16868.03EA 45.3 EUR
L16868.03 L16868.06
1,1,1-Trifluoro-2-butanone 96%
1,1,1-Trifluoro-2-butanone
Formule: C₄H₅F₃O
MW: 126,08 g/mol
Kookpunt: 44…45 °C
Dichtheid: 0,929
Vlampunt: –17 °C (1 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190641
CAS nummer: 381-88-4
EINECS: 000-000-0
ADR: 3,II