1,3-Difluoroacetone ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H51145.03EA 94.5 EUR
H51145.03 H51145.06
1,3-Difluoroacetone ≥98%
1,3-Difluoroacetone
Formule: C₃H₄F₂O
MW: 94,06 g/mol
Kookpunt: 101…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368665
CAS nummer: 453-14-5
UN: 2929
ADR: 6.1,II