4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B22186.06EA 167 EUR
B22186.06 B22186.03
4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥97%
4,4,4-Trifluorobutyric acid
Formule: C₄H₅F₃O₂
MW: 142,08 g/mol
Kookpunt: 166…167 °C
Smeltpunt: 29…32 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077604
CAS nummer: 406-93-9
UN: 3261
ADR: 8,II