Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride ≥90%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B21322.14EA
79.1
EUR
B21322.14
B21322.22
B21322.06
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride ≥90%
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride
Formule:
C₄F₁₀O₂S MW: 302,09 g/mol Kookpunt: 65…66 °C Smeltpunt: –110 °C Dichtheid: 1,750 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007422 CAS nummer: 375-72-4 EINECS: 206-792-6 UN: 3265 ADR: 8,II |